CAS RN 1391053-45-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
rac 1-Metoxi Ketorolac, TRC
CAS: 1391053-45-4 Fórmula molecular: C16 H15 N O4 Peso molecular (g/mol): 285.29 Sinónimo: 5-Benzoyl-2,3-dihydro-1-methoxy-1H-pyrrolizine-1-carboxylic Acid,(1RS)-5-Benzoyl-1-methoxy-2,3-dihydro-1H-pyrrolizine-1-carboxylic Acid Nombre IUPAC: 5-benzoilo-1-metaxi-2,3-dihidropirrrolizina-1-ácido carboxílico SMILES: COC1(CCn2c(ccc12)C(=O)c3ccccc3)C(=O)O