CAS RN 1391053-34-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Risperidona Isoxazol-N-óxido, TRC
CAS: 1391053-34-1 Fórmula molecular: C23H27FN4O3 Peso molecular (g/mol): 426.48 Sinónimo: 3-[2-[4-(6-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl-2-oxido)-1-piperidinyl]ethyl]-6,7,8,9-tetrahydro-2-methyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one; Nombre IUPAC: 3-[2-[4-(6-fluoro-2-oxo-1,2-benzoxazol-3-il)piperidina-1-il]etil]-2-metil-6,7,8,9-tetrahidropiriido[1,2-a]pirimidina-4-una SMILES: CC1=C(CCN2CCC(CC2)c3c4ccc(F)cc4on3=O)C(=O)N5CCCCC5=N1