CAS RN 1391052-65-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
5-Hidroxi Tiabendázol-13C2,15N, TRC
CAS: 1391052-65-5 Fórmula molecular: C813C2H7N215NOS Peso molecular (g/mol): 220.23 Sinónimo: 2-(4-Thiazolyl)-1H-benzimidazol-6-ol-13C2,15N,5-Hydroxythiabendazole-13C2,15N; SMILES: OC1=CC2=C(N=[13C]([13C]3=CSC=N3)[15NH]2)C=C1