CAS RN 1391052-53-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
4-Defluoro-2-fluoro Haloperidol, TRC
CAS: 1391052-53-1 Fórmula molecular: C21 H23 Cl F N O2 Peso molecular (g/mol): 375.86 Sinónimo: 1-Butanone, 4-[4-(4-chlorophenyl)-4-hydroxy-1-piperidinyl]-1-(2-fluorophenyl)-,Haloperidol RC B (USP) Nombre IUPAC: 4-[4-(4-clorofenil)-4-hidroxipiperidina-1-il]-1-(2-fluorofenil)bután-1-uno SMILES: OC1(CCN(CCCC(=O)c2ccccc2F)CC1)c3ccc(Cl)cc3