accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CNCH3OHPOHOOHPOHOONa

CAS RN 138844-81-2

IUPAC Nombre: sodium hydrogen {1-hydroxy-3-[methyl(pentyl)amino]-1-phosphonopropyl}phosphonate
Sinónimos: sodium hydrogen 1-hydroxy-3-[methyl(pentyl)amino]-1-phosphonopropylphosphonate
Peso molecular (g/mol): 341.21
Fórmula molecular: C9H22NNaO7P2
InChi Key: LXLBEOAZMZAZND-UHFFFAOYNA-M
SMILES: [Na+].CCCCCN(C)CCC(O)(P(O)(O)=O)P(O)([O-])=O

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados