CAS RN 1387577-30-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Mutaprodenafil, TRC
CAS: 1387577-30-1 Fórmula molecular: C27H35N9O5S2 Peso molecular (g/mol): 629.75 Sinónimo: rel-5-[5-[[(3R,5S)-3,5-dimethyl-1-piperazinyl]sulfonyl]-2-ethoxyphenyl]-1-methyl-7-[(1-methyl-4-nitro-1H-imidazol-5-yl)thio]-3-propyl-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidine SMILES: O=S(C1=CC=C(OCC)C(C2=NC3=C(N(C)N=C3CCC)C(SC4=C([N+]([O-])=O)N=CN4C)=N2)=C1)(N5C[C@H](C)N[C@H](C)C5)=O