CAS RN 13872-18-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
Androst-5-eno-3,11,17-triona, 3,17-bis(1,2-etanodiilacetal) cíclico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Androst-5-eno-3,11,17-triona, 3,17-bis(1,2-etanodiilacetal) cíclico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
Androst-5-eno-3,11,17-triona, 3,17-bis(1,2-etanodiilacetal) cíclico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.