accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COBrN

CAS RN 138642-47-4

IUPAC Nombre: 2-bromo-5-methoxybenzonitrile
Sinónimos: 2-bromo-5-methoxybenzonitrile
Peso molecular (g/mol): 212.05
Fórmula molecular: C8H6BrNO
InChi Key: ZQONVYONOASKIY-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC1=CC(C#N)=C(Br)C=C1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados