accessibility menu, dialog, popup

UserName

NH2OOHOOOH

CAS RN 138588-53-1

IUPAC Nombre: 5-(aminomethyl)-3',6'-dihydroxy-3H-spiro[2-benzofuran-1,9'-xanthen]-3-one
Sinónimos: 5-(aminomethyl)-3',6'-dihydroxyspiro[2-benzofuran-1,9'-xanthen]-3-one
Peso molecular (g/mol): 361.35
Fórmula molecular: C21H15NO5
InChi Key: FKQRDXNGJULUOJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NCC1=CC=C2C(=C1)C(=O)OC21C2=CC=C(O)C=C2OC2=CC(O)=CC=C12

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados