CAS RN 138564-61-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
1-[[2-[(2-Aminofenil)amino]-5-metil-3-tienil]carbonil]-4-metil-piperazina, TRC
CAS: 138564-61-1 Fórmula molecular: C17H22N4OS Peso molecular (g/mol): 330.45 Sinónimo: [2-[(2-Aminophenyl)amino]-5-methyl-3-thienyl](4-methyl-1-piperazinyl)methanone,1-[[2-[(2-Aminophenyl)amino]-5-methyl-3-thienyl]carbonyl]-4-methylpiperazine (9CI) Nombre IUPAC: [2-(2-aminoanilino)-5-metiltiofeno-3-il]-(4-metilpiperazina-1-il)metanona SMILES: CN1CCN(CC1)C(=O)c2cc(C)sc2Nc3ccccc3N