CAS RN 138564-58-6
IUPAC Nombre:
2-amino-5-methylthiophene-3-carbonitrile
Sinónimos:
2-amino-5-methylthiophene-3-carbonitrile
Peso molecular (g/mol):
138.19
Fórmula molecular:
C6H6N2S
InChi Key:
YGXADLPRHBRTPG-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CC1=CC(C#N)=C(N)S1
1
–
3
de
3
resultados
1
2-Amino-5-metil-3-tiofenocarbonitrilo, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
2-Amino-5-metil-3-tiofenocarbonitrilo, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
2-amino-5-metil-3-tiofenocarbonitrilo, Mikromol™
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.