CAS RN 1379779-19-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
2,5-Dihidro-2,2,5,5-tetrametil-3-[[(metilsulfonil)tio]metil]-4-(3-piridinil)-1H-pirrol-1-iloxi, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
2,5-Dihidro-2,2,5,5-tetrametil-3-[[(metilsulfonil)tio]metil]-4-(3-piridinil)-1H-pirrol-1-iloxi, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
2,5-Dihidro-2,2,5,5-tetrametil-3-[[(metilsulfonil)tio]metil]-4-(3-piridinil)-1H-pirrol-1-iloxi, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.