CAS RN 137977-97-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
1,2,3,4-tetrahidro-1-(4-amino-2-metilbenzoil)-7-cloro-5H-1-benzazepin-5-ona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
1,2,3,4-tetrahidro-1-(4-amino-2-metilbenzoil)-7-cloro-5H-1-benzazepin-5-ona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
1,2,3,4-tetrahidro-1-(4-amino-2-metilbenzoil)-7-cloro-5H-1-benzazepin-5-ona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.