CAS RN 137863-20-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
(2S)-3-metil-2-[pentanoil[[2'-(1H-tetrazol-5-il)bifenil-4-il]metil]amino]butanoato de bencilo, Mikromol™
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2
Valsartan Éster Bencílico, TRC
CAS: 137863-20-8 Fórmula molecular: C31 H35 N5 O3 Peso molecular (g/mol): 525.64 Sinónimo: Benzyl (2S)-3-Methyl-2-[pentanoyl-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]amino]butanoate, Valsartan Imp B (EP), Valsartan Related Compound C (USP) Nombre IUPAC: benzilo (2S)-3-metil-2-[pentanoil-[[4-[2-(1H-tetrazol-5-il)fenil]fenil]metil]aminobutanoato] SMILES: CCCCC(=O)N(Cc1ccc(cc1)c2ccccc2c3nnn[nH]3)[C@@H](C(C)C)C(=O)OCc4ccccc4