CAS RN 137686-92-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
4-metilumbeliferil 2-trifluoroacetil-3,4,6-O-triacetil-2-desoxi-alfa-D-glucopiranósido, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
4-metilumbeliferil 2-trifluoroacetil-3,4,6-O-triacetil-2-desoxi-alfa-D-glucopiranósido, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
4-metilumbeliferil 2-trifluoroacetil-3,4,6-O-triacetil-2-desoxi-alfa-D-glucopiranósido, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.