CAS RN 137371-98-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
1,1'-sulfonilbis[2-(metiltio)etano], TRC
CAS: 137371-98-3 Fórmula molecular: C6H14O2S3 Peso molecular (g/mol): 214.37 Sinónimo: (Sulfonylbis(ethane-2,1-diyl))bis(methylsulfane) Nombre IUPAC: 1-metilsulfanil-2-(2-metilsulfanilsulfonil)etano SMILES: O=S(CCSC)(CCSC)=O