CAS RN 1373350-57-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
1,5-Dibromo-1-(2-fluorofenil)-2-pentanona, TRC
CAS: 1373350-57-2 Fórmula molecular: C11H11Br2FO Peso molecular (g/mol): 338.01 Sinónimo: Prasugrel Impurity Nombre IUPAC: 1,5-dibromo-1-(2-fluorofenil)pentano-2-una SMILES: FC1=CC=CC=C1C(Br)C(CCCBr)=O