CAS RN 1373318-85-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
2?-Dihidro Boceprevir-d9 (metabolito de boceprevir M28-d9+M31-d9 (mezcla de diastereómeros)), TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
2?-Dihidro Boceprevir-d9 (metabolito de boceprevir M28-d9+M31-d9 (mezcla de diastereómeros)), TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.