CAS RN 1373208-51-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Tocris Bioscience™ Galidesivir dihydrochloride
Viral RNA-dependent RNA polymerase (RdRP) inhibitor; broad spectrum antiviral