CAS RN 1373125-93-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Mono-(7-carboxi-2,7-dimetilheptilo) ftalato, TRC
CAS: 1373125-93-9 Fórmula molecular: C18H24O6 Peso molecular (g/mol): 336.38 Sinónimo: 1,2-Benzenedicarboxylic acid 1-(7-Carboxy-2-methyloctyl) Ester Nombre IUPAC: 2-(7-carboxi-2-metiloctoxi)ácido carbonilbenzoico SMILES: CC(CCCCC(C)C(=O)O)COC(=O)c1ccccc1C(=O)O