accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3H3CCH3OONOHHOO

CAS RN 13726-69-7

IUPAC Nombre: 1-[(tert-butoxy)carbonyl]-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid
Sinónimos: 1-(tert-butoxycarbonyl)-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid
Peso molecular (g/mol): 231.25
Fórmula molecular: C10H17NO5
InChi Key: BENKAPCDIOILGV-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC(C)(C)OC(=O)N1CC(O)CC1C(O)=O
Cantidad 
  • (2)
  • (3)
  • (3)
Porcentaje de pureza 
  • (1)
  • (3)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (2)