CAS RN 1370643-22-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
4-[(1Z)-4-(Dimetilamino)-1-(4-fluorofenil)but-1-en-1-il]-3-(hidroximetil)benzonitrilo, Mikromol
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.