accessibility menu, dialog, popup

UserName

ZnH3CNCH3SSH3CNCH3SS

CAS RN 137-30-4

IUPAC Nombre: zinc(2+) bis((dimethylcarbamothioyl)sulfanide)
Sinónimos: ziram
Peso molecular (g/mol): 305.8
Fórmula molecular: C6H12N2S4Zn
InChi Key: DUBNHZYBDBBJHD-UHFFFAOYSA-L
SMILES: [Zn++].CN(C)C([S-])=S.CN(C)C([S-])=S
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados