accessibility menu, dialog, popup

UserName

OHOH2NOHOH2NOHOH2NAl

CAS RN 13682-92-3

IUPAC Nombre: tris(2-aminoacetic acid) aluminium
Sinónimos: tris(glycine) aluminium
Peso molecular (g/mol): 252.18
Fórmula molecular: C6H15AlN3O6
InChi Key: VBASKOIIBZSXOZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [Al].NCC(O)=O.NCC(O)=O.NCC(O)=O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados