CAS RN 136632-95-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
4-Nitrofenil 3-O-Alfa-D-Glucopiranósil-Alfa-D-glucopiranósido, TRC
CAS: 136632-95-6 Fórmula molecular: C18 H25 N O13 Peso molecular (g/mol): 463.39 Sinónimo: α-D-Glucopyranoside, 4-nitrophenyl 3-O-α-D-glucopyranosyl-,4-Nitrophenyl 3-O-α-D-glucopyranosyl-α-D-glucopyranoside,4-Nitrophenyl α-nigeroside,p-Nitrophenyl α-D-nigeroside Nombre IUPAC: (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2R,3R,4S,5R,6R)-3,5-dihidroxi-2-(hidroximetil)-6-(4-nitrofenoxi)oxan-4-il]oxi-6-(hidroximetil)oxano-3,4,5-triol SMILES: OC[C@H]1O[C@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H](Oc3ccc(cc3)[N+](=O)[O-])[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O