CAS RN 136609-53-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
1-[5-[(4,5-Difenil-1H-imidazol-2-il)sulfinil]pentilo]-3,5-dimetil-1H-pirazol, TRC
CAS: 136609-53-5 Fórmula molecular: C25 H28 N4 O S Peso molecular (g/mol): 432.581 Sinónimo: RP 73163 Racemate Nombre IUPAC: 1-[5-[(4,5-difenil-1H-imidazol-2-il)sulfinil]pentilo]-3,5-dimetilpirazol SMILES: Cc1cc(C)n(CCCCCS(=O)c2nc(c3ccccc3)c([nH]2)c4ccccc4)n1