CAS RN 136565-76-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Lamotrigina N2-óxido, TRC
CAS: 136565-76-9 Fórmula molecular: C9 H7 Cl2 N5 O Peso molecular (g/mol): 272.09 Sinónimo: 1,2,4-Triazine-3,5-diamine, 6-(2,3-dichlorophenyl)-, 2-oxide,Lamotrigine N2-Oxide Nombre IUPAC: 6-(2,3-diclorofenil)-2-oxido-1,2,4-triazina-2-ilio-3,5-diamina SMILES: Nc1nc(N)[n+]([O-])nc1c2cccc(Cl)c2Cl