CAS RN 13656-81-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Nezukone, MedChemExpress
MedChemExpress Nezukone is a derivative of hinokitiol. Hinokitiol can restore iron transports, however, Nezukone cannot bind or transport iron.