accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 13654-09-6

IUPAC Nombre: decabromo-1,1'-biphenyl
Sinónimos: decabromobiphenyl
Peso molecular (g/mol): 943.17
Fórmula molecular: C12Br10
InChi Key: AQPHBYQUCKHJLT-UHFFFAOYSA-N
SMILES: BrC1=C(Br)C(Br)=C(C(Br)=C1Br)C1=C(Br)C(Br)=C(Br)C(Br)=C1Br

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados