CAS RN 1365246-84-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
4-Amino-1-((2R,5S)-2-((terc-butildimetilsililoxi)metil)-1,3-oxatiolan-5-il)-5-fluoropirimidin-2(1H)-ona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
4-Amino-1-((2R,5S)-2-((terc-butildimetilsililoxi)metil)-1,3-oxatiolan-5-il)-5-fluoropirimidin-2(1H)-ona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.