accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 13652-09-0

IUPAC Nombre: 2,2,2-trifluoro-1-phenylethan-1-amine hydrochloride
Sinónimos: 2,2,2-trifluoro-1-phenylethanamine hydrochloride
Peso molecular (g/mol): 211.61
Fórmula molecular: C8H9ClF3N
InChi Key: LCQGOISHUDYBOS-UHFFFAOYNA-N
SMILES: Cl.NC(C1=CC=CC=C1)C(F)(F)F

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados