CAS RN 136370-31-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Cortisona 17-Valerato (>90%), TRC
CAS: 136370-31-5 Fórmula molecular: C26H36O6 Peso molecular (g/mol): 444.56 Sinónimo: 21-Hydroxy-17-[(1-oxopentyl)oxy]pregn-4-ene-3,11,20-trione Nombre IUPAC: [(8S,9S,10R,13S,14S,17S)-17-(2-hidroxiacetil)-10,13-dimetilo-3,11-dioxo-1,2,6,7,8,9,12,14,15,16-decahidrociclopenta[a]fenantra-17-il] pentanoato SMILES: O=C1C[C@@]2(C)[C@](CC[C@@]2(OC(CCCC)=O)C(CO)=O)([H])[C@]3([H])CCC4=CC(CC[C@]4(C)[C@]31[H])=O