CAS RN 136033-55-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Isoastragaloside IV, MedChemExpress
MedChemExpress Isoastragaloside IV is a triterpene oligoglycoside isolated from Astragali Radix.