accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OH3CHN

CAS RN 13603-44-6

IUPAC Nombre: 2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridin-4-one
Sinónimos: 2,6-dimethyl-1H-pyridin-4-one
Peso molecular (g/mol): 123.16
Fórmula molecular: C7H9NO
InChi Key: PRAFLUMTYHBEHE-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=CC(=O)C=C(C)N1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados