CAS RN 13601-88-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Dehidroabietal, TRC
CAS: 13601-88-2 Fórmula molecular: C20 H28 O Peso molecular (g/mol): 284.44 Sinónimo: (1R,4aS,10aR)-1,2,3,4,4a,9,10,10a-Octahydro-1,4a-dimethyl-7-(1-methylethyl)-1-phenanthrenecarboxaldehyde,13-Isopropylpodocarpa-8,11,13-triene-15-aldehyde,Dehydroabietic Aldehyde,Dehydroabietinal Nombre IUPAC: (1R,4aS,10aR)-7-isopropil-1,4a-dimetil-2,3,4,9,10,10a-hexahidrofenantruro-1-carbaldehído SMILES: CC(C)c1ccc2c(CC[C@H]3[C@@](C)(CCC[C@]23C)C=O)c1