accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CCH3HOOH

CAS RN 13595-25-0

IUPAC Nombre: 4-(1-{3-[2-(4-hydroxyphenyl)propyl]phenyl}propan-2-yl)phenol
Sinónimos: 4-(1-{3-[2-(4-hydroxyphenyl)propyl]phenyl}propan-2-yl)phenol
Peso molecular (g/mol): 346.47
Fórmula molecular: C24H26O2
InChi Key: KOWHWSRFLBFYRR-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC(CC1=CC(CC(C)C2=CC=C(O)C=C2)=CC=C1)C1=CC=C(O)C=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados