CAS RN 135861-56-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
(1R)-1-((4R,4aR,8aS)-2,6-Bis(3,4-dimetilfenil)tetrahidro-[1,3]dioxino[5,4-d][1,3]dioxin-4-il)etano-1,2-diol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
(1R)-1-((4R,4aR,8aS)-2,6-Bis(3,4-dimetilfenil)tetrahidro-[1,3]dioxino[5,4-d][1,3]dioxin-4-il)etano-1,2-diol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
(1R)-1-((4R,4aR,8aS)-2,6-Bis(3,4-dimetilfenil)tetrahidro-[1,3]dioxino[5,4-d][1,3]dioxin-4-il)etano-1,2-diol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.