CAS RN 135769-74-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
5-Cloro Imidacloprida, TRC
CAS: 135769-74-3 Fórmula molecular: C9 H9 Cl2 N5 O2 Peso molecular (g/mol): 290.11 Sinónimo: 1H-Imidazol-2-amine, 1-[(5,6-dichloro-3-pyridinyl)methyl]-4,5-dihydro-N-nitro-,1-[(5,6-Dichloro-3-pyridinyl)methyl]-4,5-dihydro-N-nitro-1H-imidazol-2-amine,N-[1-[(5,6-Dichloro-3-pyridyl)methyl]-4,5-dihydroimidazol-2-yl]nitramide,5-Chloro Imidacloprid,5-Chloroimidacloprid Nombre IUPAC: N-[1-[(5,6-dicloropirida-3-il)metil]-4,5-dihidroimidazol-2-il]nitramide SMILES: [O-][N+](=O)NC1=NCCN1Cc2cnc(Cl)c(Cl)c2