CAS RN 1357570-22-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Ramiprilat Acil-Beta-D-glucuronido >65%, TRC
CAS: 1357570-22-9 Fórmula molecular: C27H36N2O11 Peso molecular (g/mol): 564.58 Sinónimo: Ramiprilat Acyl-B-D-Glucuronide SMILES: C[C@H](N[C@@H](CCc1ccccc1)C(=O)O)C(=O)N2[C@H]3CCC[C@H]3C[C@H]2C(=O)O[C@@H]4O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)C(=O)O