CAS RN 1357570-21-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Ramipril Acil-Beta-D-glucuronuro, TRC
CAS: 1357570-21-8 Fórmula molecular: C29H40N2O11 Peso molecular (g/mol): 592.63 Sinónimo: 1-[(2S,3aS,6aS)-1-[(2S)-2-[[(1S)-1-(Ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-1-oxopropyl]octahydrocyclopenta[b]pyrrole-2-carboxylate] β-D-Glucopyranuronic Acid Nombre IUPAC: (2S,3S,4S,5R,6S)-6-[(2S,3aS,6aS)-1-[(2S)-2-[[(2S)-1-etoxi-1-oxo-4-fenilbutan-2-il]amino]propanoil]-3,3a,4,5,6,6a-hexahidro-2H-ciclopenta[b]pirol-2-carbonil]oxi-3,4,5-trihidroxioxiano-2-carboxílico ácido SMILES: C[C@@H](C(N1[C@](CCC2)([H])[C@]2([H])C[C@H]1C(O[C@@H]([C@@H]3O)O[C@H](C(O)=O)[C@@H](O)[C@@H]3O)=O)=O)N[C@H](C(OCC)=O)CCC4=CC=CC=C4