CAS RN 135729-66-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
Clorhidrato de 2-(3R)-1-azabiciclo[2.2.2]oct-3-il-2,4,5,6-tetrahidro-1H-benz[de]isoquinolin-1-ona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Clorhidrato de 2-(3R)-1-azabiciclo[2.2.2]oct-3-il-2,4,5,6-tetrahidro-1H-benz[de]isoquinolin-1-ona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
Clorhidrato de 2-(3R)-1-azabiciclo[2.2.2]oct-3-il-2,4,5,6-tetrahidro-1H-benz[de]isoquinolin-1-ona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.