CAS RN 1356922-29-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
Sal sódica de enalaprilato-d5, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Sal sódica de enalaprilato-d5, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
Enalaprilat-d5 sodium, MedChemExpress
MedChemExpress Enalaprilat (MK-422) D5 Sodium Salt is the deuterium labeled Enalaprilat(MK-422), which is an angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitor.