accessibility menu, dialog, popup

UserName

LiLiOWOOO

CAS RN 13568-45-1

IUPAC Nombre: dilithium(1+) dioxotungstenbis(olate)
Sinónimos: lithium tungstate
Peso molecular (g/mol): 261.72
Fórmula molecular: Li2O4W
InChi Key: SCKKBXOJPMZVPF-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [Li+].[Li+].[O-][W]([O-])(=O)=O

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados