CAS RN 135616-40-9
IUPAC Nombre:
2,4-di-tert-butyl-6-{[(2-{[(3,5-di-tert-butyl-6-oxocyclohexa-2,4-dien-1-ylidene)methyl]amino}cyclohexyl)amino]methylidene}cyclohexa-2,4-dien-1-one
Sinónimos:
2,4-di-tert-butyl-6-{[(2-{[(3,5-di-tert-butyl-6-oxocyclohexa-2,4-dien-1-ylidene)methyl]amino}cyclohexyl)amino]methylidene}cyclohexa-2,4-dien-1-one
Peso molecular (g/mol):
546.84
Fórmula molecular:
C36H54N2O2
InChi Key:
FGIQYENVFXNDTF-UHFFFAOYNA-N
SMILES:
CC(C)(C)C1=CC(=CNC2CCCCC2NC=C2C=C(C=C(C2=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(=O)C(=C1)C(C)(C)C
1
–
3
de
3
resultados
1
(R,R)-(-)-N,N'-Bis(3,5-di-terc-butilsaliciliden)-1,2-ciclohexanodiamina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
(R,R)-(-)-N,N'-Bis(3,5-di-terc-butilsaliciliden)-1,2-ciclohexanodiamina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
(R,R)-(-)-N,N'-Bis(3,5-di-terc-butilsaliciliden)-1,2-ciclohexanodiamina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.