CAS RN 1356019-89-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Análogo de ciclohexil de moexipril hidrocloruro, TRC
CAS: 1356019-89-0 Fórmula molecular: C27 H40 N2 O7 . H Cl Peso molecular (g/mol): 541.077 Sinónimo: (S)-2-{(S)-2-[(S)-4-Cyclohexyl-1-ethoxy-1-oxobutan-2-ylamino]propanoyl}-6,7-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic Acid Hydrochloride Nombre IUPAC: (3S)-2-[(2S)-2-[[(2S)-4-ciclohexil-1-etoxi-1-oxobutan-2-il]amino]propanoil]-6,7-dimetoxi-3,4-dihidro-1H-isoquinolina-3-ácido carboxílico; Cloruro SMILES: Cl.CCOC(=O)[C@H](CCC1CCCCC1)N[C@@H](C)C(=O)N2Cc3cc(OC)c(OC)cc3C[C@H]2C(=O)O