CAS RN 1356019-69-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Imidaprilat-d3, TRC
CAS: 1356019-69-6 Fórmula molecular: C18H20D3N3O6 Peso molecular (g/mol): 380.41 Sinónimo: (4S)-3-{(2S)-2-[N-((1S)-1-Carboxy-3-phenyl-d3-propyl)amino]propionyl}-1-methyl-2-oxoimidazolidine-4-carboxylic Acid,Imidapril Diacid-d5; SMILES: C[C@@H](C(N1[C@@H](C(O)=O)CN(C([2H])([2H])[2H])C1=O)=O)N[C@H](C(O)=O)CCC2=CC=CC=C2