CAS RN 13560-92-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Declorano 603, TRC
CAS: 13560-92-4 Fórmula molecular: C17 H8 Cl12 Peso molecular (g/mol): 637.68 Sinónimo: 1,4:5,8:9,10-Trimethanoanthracene, 1,2,3,4,5,6,7,8,12,12,13,13-dodecachloro-1,4,4a,5,8,8a,9,9a,10,10a-decahydro-,1,2,3,4,5,6,7,8,12,12,13,13-Dodecachloro-1,4,4a,5,8,8a,9,9a,10,10a-decahydro-1,4:5,8:9,10-trimethanoanthracene,Dec 603,Dechlorane 603 Nombre IUPAC: rac-(3R,6S,10R,13S)-3,4,5,6,10,11,12,13,16,16,17,17-dodecaclorohexaciclo[6.6.1.13,6.110,13.02,7.09,14]heptadeca-4,11-diene SMILES: ClC1=C(Cl)[C@@]2(Cl)C3[C@@H]4C[C@H](C3[C@]1(Cl)C2(Cl)Cl)C5C4[C@@]6(Cl)C(=C(Cl)[C@]5(Cl)C6(Cl)Cl)Cl