CAS RN 1353867-77-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Piruvaldehído-13C3 (solución acuosa al 2%), TRC
CAS: 1353867-77-2 Fórmula molecular: 13C3H4O2 Peso molecular (g/mol): 75.04 Sinónimo: Methylglyoxal-13C3 SMILES: [13CH3][13C]([13CH]=O)=O