CAS RN 135359-42-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
Éster metílico del ácido (3b,5Z,7E)-3-(terc-butildimetilsililoxi)-9,10-secocolestra-5,7,10(19)-trieno-24-carboxílico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Éster metílico del ácido (3Beta,5Z,7E)-3-(terc-butildimetilsililoxi)-9,10-secocolestra-5,7,10(19)-trieno-24-carboxílico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
Éster metílico del ácido (3Beta,5Z,7E)-3-(terc-butildimetilsililoxi)-9,10-secocolestra-5,7,10(19)-trieno-24-carboxílico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.