CAS RN 135359-41-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
[1R-[1Alfa(R*),3aBeta,7aAlpha]]-Octahidro-Delta,7a-dimetil-4-oxo-1H-indeno-1-pentanoico Ácido Metílico Ester, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
[1R-[1Alfa(R*),3aBeta,7aAlpha]]-Octahidro-Delta,7a-dimetil-4-oxo-1H-indeno-1-pentanoico Ácido Metílico Ester, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.